Drukuj
1-Etylo-2-pirolidon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Etylo-2-pirolidon
163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 250 PLN
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Etylo-2-pirolidon 98%
1-Etylo-2-pirolidon
Formuła: C₆H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 212,5 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,998 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003199
Numer CAS: 2687-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-250-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %