Drukuj
pirolidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
83240-100ML 83240-25ML 83240-500ML
SIAL83240-100MLEA 224 PLN
SIAL83240-100ML SIAL83240-25ML SIAL83240-500ML
pirolidyna, Sigma-Aldrich®
pirolidyna
Formuła: C₄H₉N
Temp. Wrzenia: 87 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005249
Numer CAS: 123-75-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-648-7
Jednostka: 1922
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08199