Drukuj
pirolidyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
8.07494.0005EA 155 PLN
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
pirolidyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
pirolidyna
Formuła: C₄H₉N
Temp. Wrzenia: 87 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005249
Numer CAS: 123-75-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-648-7
Jednostka: 1922
ADR: 3 (8),II
Klasyfikacja Merck : 12,08199
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -63 °C
Molar Mass 71.12 g/mol
Boiling Point 86 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4435 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 10.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 466 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid