pirolidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-75-1
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: 2°(35°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4431
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: -63°
Boiling Point: 86-88°
Solubility: Soluble in alcohol, ether, chloroform. Miscible with water
Beilstein Reference: 102395
Merck Reference: 14,8015
UN No.: 1922
MDL No.: MFCD00005249
Formuła:
C₄H₉N Temp. Wrzenia: 86…88 °C Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 0,856 Temp. Zapłonu: 2 °C (35 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005249 Numer CAS: 123-75-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-648-7 Jednostka: 1922 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,8015 |