Drukuj
Piperydyna 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentametylenoimina
147180010 147180025 147185000 147181000 147180100
ACRO147180010EA 860 PLN
ACRO147180010 ACRO147180025 ACRO147185000 ACRO147181000 ACRO147180100
Piperydyna 99%, extra pure
Piperydyna
Formuła: C₅H₁₁N
MW: 85.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 107.3
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 0.862 g/cm³
Temp. Zapłonu: 16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005979
Numer CAS: 110-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-813-0
Jednostka: 2401
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 12,07621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA