Drukuj
Perhydroazepina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H10401-100ML H10401-25ML H10401-500ML
SIALH10401-100MLEA 175 PLN
SIALH10401-100ML SIALH10401-25ML SIALH10401-500ML
Perhydroazepina, Sigma-Aldrich®
Perhydroazepina
Formuła: C₆H₁₃N
Temp. Wrzenia: 138 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006934
Numer CAS: 111-49-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-875-9
Jednostka: 2493
ADR: 3,II