Perhydroazepina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 111-49-9
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -37°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1084
UN No.: 2493
MDL No.: MFCD00006934
Formuła:
C₆H₁₃N Temp. Wrzenia: 138…139 °C Temp. topnienia: –37 °C Gęstość: 0,880 Temp. Zapłonu: 22 °C (71 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006934 Numer CAS: 111-49-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-875-9 Jednostka: 2493 ADR: 3,II |