Drukuj
Perhydroazepina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
120590050 120595000 120590250
ACRO120590050EA 105 PLN
ACRO120590050 ACRO120595000 ACRO120590250
Perhydroazepina 99%
Perhydroazepina
Formuła: C₆H₁₃N
Temp. Wrzenia: 138 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006934
Numer CAS: 111-49-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-875-9
Jednostka: 2493
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %