Drukuj
N-Hydroksysukcynimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
M-Clarity™ quality level = MQ200
56480-100G 56480-1KG 56480-25G
SIAL56480-100GEA 742 PLN
SIAL56480-100G SIAL56480-1KG SIAL56480-25G
N-Hydroksysukcynimid, Sigma-Aldrich®
N-Hydroksysukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005516
Numer CAS: 6066-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-001-3