Drukuj
N-Hydroksysukcynimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
130672-100G 130672-250G 130672-25G 130672-5G
SIAL130672-100GEA 605 PLN
SIAL130672-100G SIAL130672-250G SIAL130672-25G SIAL130672-5G
N-Hydroksysukcynimid, Sigma-Aldrich®
N-Hydroksysukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 363 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005516
Numer CAS: 6066-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-001-3