Drukuj
N-Hydroksysukcynimid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
8.04518.0025EA 193 PLN
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
N-Hydroksysukcynimid for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Hydroksysukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005516
Numer CAS: 6066-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-001-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 93 - 100 °C
Molar Mass 115.09 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)