N-Hydroksysukcynimid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10312.14
A10312.22
A10312.36
A10312.14EA
291
PLN
A10312.14
A10312.22
A10312.36
N-Hydroksysukcynimid ≥98%
N-Hydroksysukcynimid
Purity: 98+%
CAS No.: 6066-82-6
Molecular Formula: C4H5NO3
Formula Weight: 115.09
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 113913
Formuła:
C₄H₅NO₃ Temp. Wrzenia: 363 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 94…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005516 Numer CAS: 6066-82-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-001-3 |