Drukuj
N-Hydroksysukcynimid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
157270250 157271000 157272500 157270010
ACRO157270250EA 225 PLN
ACRO157270250 ACRO157271000 ACRO157272500 ACRO157270010
N-Hydroksysukcynimid 98+%
N-Hydroksysukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 363 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005516
Numer CAS: 6066-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-001-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals (May have a tendency to cake)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Solubility The product may contain some hydroxysuccinimide:ammonia adduct, which is virtually insoluble in acetone
Titration with NaOH 98.0 to 101.0 % (On dried substance)