Drukuj
Sukcynimid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Pyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07971.0250 8.07971.1000
8.07971.0250EA 226 PLN
8.07971.0250 8.07971.1000
Sukcynimid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 285
Temp. topnienia: 121…124 °C
Gęstość: 1.418 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005495
Numer CAS: 123-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-635-6
Klasyfikacja Merck : 12,09040
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 99.08 g/mol
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 201 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (200 g/l, H2O)
Hill Formula C4H5NO2