Sukcynimid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Pyrrolidine-2,5-dione
A13503.0B
A13503.0I
A13503.30
A13503.0BEA
1040
PLN
A13503.0B
A13503.0I
A13503.30
Sukcynimid ≥98%
Sukcynimid
Purity: 98+%
CAS No.: 123-56-8
Molecular Formula: C4H5NO2
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 201°(393°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 121-126°
Boiling Point: 287-288°
Beilstein Reference: 108440
Merck Reference: 14,8871
MDL No.: MFCD00005495
Formuła:
C₄H₅NO₂ MW: 99.09 g/mol Temp. Wrzenia: 287…288 °C Temp. topnienia: 121…126 °C Gęstość: 1.410 Temp. Zapłonu: 201 °C (393 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005495 Numer CAS: 123-56-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-635-6 Klasyfikacja Merck : 12,09040 |