Drukuj
Sukcynimid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrrolidine-2,5-dione
348650050 348651000 348655000
ACRO348650050EA 174 PLN
ACRO348650050 ACRO348651000 ACRO348655000
Sukcynimid 98%
Sukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 285…290 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 121…126 °C
Temp. Zapłonu: 201 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005495
Numer CAS: 123-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-635-6
Klasyfikacja Merck : 12,09040
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %