Drukuj
2-Pirolidon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
8.07041.0005EA 82.1 PLN
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
2-Pirolidon do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Pirolidon
Formuła: C₄H₇NO
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24…26 °C
Gęstość: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005270
Numer CAS: 616-45-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-483-1
Klasyfikacja Merck : 12,08200
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 26 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 16.6 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C