2-Pirolidon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15332.36
A15332.A3
A15332.36EA
325
PLN
A15332.36
A15332.A3
2-Pirolidon ≥99%
2-Pirolidon
Purity: 99%
CAS No.: 616-45-5
Molecular Formula: C4H7NO
Formula Weight: 85.11
Flash Point:
Formuła:
C₄H₇NO Temp. Wrzenia: 245 °C Temp. topnienia: 23…25 °C Gęstość: 1,12 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005270 Numer CAS: 616-45-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-483-1 Klasyfikacja Merck : 14,8016 |