Drukuj
2-Pirolidon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
132112500 132115000 132110025
ACRO132112500EA 189 PLN
ACRO132112500 ACRO132115000 ACRO132110025
2-Pirolidon 99%
2-Pirolidon
Formuła: C₄H₇NO
Temp. Wrzenia: 250 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,103 g/cm³
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005270
Numer CAS: 616-45-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-483-1
Klasyfikacja Merck : 12,08200
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %