Drukuj
2-Piperydon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
V209-100G V209-25G
SIALV209-100GEA 900 PLN
SIALV209-100G SIALV209-25G
2-Piperydon, Sigma-Aldrich®
2-Piperydon
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 256
Temp. topnienia: 35…38 °C
Gęstość: 1.073 g/cm³ (40 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006037
Numer CAS: 675-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-622-9