2-Piperydon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
A12271.14
A12271.22
A12271.14EA
556
PLN
A12271.14
A12271.22
2-Piperydon ≥98%
2-Piperydon
Purity: 98+%
CAS No.: 675-20-7
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 147°(296°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 106434
MDL No.: MFCD00006037
Formuła:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Temp. Wrzenia: 255…257 °C Temp. topnienia: 35…39 °C Gęstość: 1.073 g/cm³ (40 °C) Temp. Zapłonu: 147 °C (296 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006037 Numer CAS: 675-20-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-622-9 |