Drukuj
2-Piperydon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
140780250 140781000 140780050
ACRO140780250EA 308 PLN
ACRO140780250 ACRO140781000 ACRO140780050
2-Piperydon 99%
2-Piperydon
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 256…262 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 35…39 °C
Gęstość: 1,073 g/cm³
Temp. Zapłonu: 147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006037
Numer CAS: 675-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-622-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 % as diethylsulfonamide