Drukuj
N-chloroimid kwasu bursztynowego for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02811.0005 8.02811.0250
8.02811.0005EA 190 PLN
8.02811.0005 8.02811.0250
N-chloroimid kwasu bursztynowego for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-chloroimid kwasu bursztynowego
Formuła: C₄H₄ClNO₂
MW: 133.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 216.5
Temp. topnienia: 148…151 °C
Gęstość: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005511
Numer CAS: 128-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-878-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02183
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 133.53 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 216.5 °C
Flash Point 110 °C
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH (20 g/l, H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material