N-chloroimid kwasu bursztynowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
A10310.30
A10310.0B
A10310.18
A10310.30EA
408
PLN
A10310.30
A10310.0B
A10310.18
N-chloroimid kwasu bursztynowego ≥98%
N-chloroimid kwasu bursztynowego
Purity: 98%
CAS No.: 128-09-6
Molecular Formula: C4H4ClNO2
Formula Weight: 133.53
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Appearance: White
Odour: Chlorine-like
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 113915
Merck Reference: 14,2164
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005511
Regioselective chlorination and oxidizing reagent
Formuła:
C₄H₄ClNO₂ MW: 133.53 g/mol Temp. Wrzenia: 216.5 Temp. topnienia: 146…150 °C Gęstość: 1.65 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005511 Numer CAS: 128-09-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-878-8 Jednostka: 3261 Klasyfikacja Merck : 13,02183 |