Drukuj
N-chloroimid kwasu bursztynowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
149251000 149255000 149250025
ACRO149251000EA 172 PLN
ACRO149251000 ACRO149255000 ACRO149250025
N-chloroimid kwasu bursztynowego 97%
N-chloroimid kwasu bursztynowego
Formuła: C₄H₄ClNO₂
MW: 133.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 216.5
Temp. topnienia: 144…150 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005511
Numer CAS: 128-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-878-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02183
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 150 °C
Titration Iodometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤4 % (2 g, 110 °C, 2 hrs)
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)