Drukuj
9,10-Difenyloantracen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D205001-1G-A D205001-5G-A
SIALD205001-1G-AEA 560 PLN
SIALD205001-1G-A SIALD205001-5G-A
9,10-Difenyloantracen, Sigma-Aldrich®
9,10-Difenyloantracen
Formuła: C₂₆H₁₈
Temp. Wrzenia: 485 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001253
Numer CAS: 1499-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-105-1