9,10-Dichloroanthracene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12823.06
A12823.14
A12823.06EA
437
PLN
A12823.06
A12823.14
9,10-Dichloroanthracene ≥97%
9,10-Dichloroanthracene
Purity: 97%
CAS No.: 605-48-1
Molecular Formula: C14H8Cl2
Formula Weight: 247.12
Melting Point: 210-215°
Beilstein Reference: 1912108
Formuła:
C₁₄H₈Cl₂ Temp. Wrzenia: 366 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 210…215 °C Gęstość: 1,525 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001246 Numer CAS: 605-48-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-087-9 |