Drukuj
9,10-Dibromoantracen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
D38855-10G D38855-50G
SIALD38855-10GEA 343 PLN
SIALD38855-10G SIALD38855-50G
9,10-Dibromoantracen, Sigma-Aldrich®
9,10-Dibromoantracen
Formuła: C₁₄H₈Br₂
MW: 336.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 427
Temp. topnienia: 218…220 °C
Gęstość: 1.981 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001244
Numer CAS: 523-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-342-4
Klasyfikacja Merck : 13,03041