3-Cykloheksylopropyn ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20505.03
B20505.06
B20505.03EA
324
PLN
B20505.03
B20505.06
3-Cykloheksylopropyn ≥97%
3-Cykloheksylopropyn
Purity: 97%
CAS No.: 17715-00-3
Molecular Formula: C9H14
Formula Weight: 122.21
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 1849402
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041562
Formuła:
C₉H₁₄ Temp. Wrzenia: 157…158 °C Gęstość: 0,845 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041562 Numer CAS: 17715-00-3 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |