Drukuj
3,3-Dimetylo-1-butyn, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
244392-25G 244392-5G
SIAL244392-25GEA 1390 PLN
SIAL244392-25G SIAL244392-5G
3,3-Dimetylo-1-butyn, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimetylo-1-butyn
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 38 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0003 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008852
Numer CAS: 917-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-035-3
Jednostka: 3295
ADR: 3,II