Drukuj
2-Metylo-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
129763-100ML 129763-1L 129763-250ML
SIAL129763-100MLEA 171 PLN
SIAL129763-100ML SIAL129763-1L SIAL129763-250ML
2-Metylo-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-3-butyn-2-ol
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 104 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004467
Numer CAS: 115-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-070-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06113