2-Metylo-3-butyn-2-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol
L07593.AE
L07593.AP
L07593.0F
AB172513.0100
L07593.AEEA
210
PLN
L07593.AE
L07593.AP
L07593.0F
ABCRAB172513.0100
2-Metylo-3-butyn-2-ol ≥98%
2-Metylo-3-butyn-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 115-19-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(72°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 635746
Merck Reference: 14,6034
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004467
Formuła:
C₅H₈O Temp. Wrzenia: 103…104 °C Temp. topnienia: 2…3 °C Gęstość: 0,863 Temp. Zapłonu: 22 °C (72 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004467 Numer CAS: 115-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-070-5 Jednostka: 1987 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6034 |