Drukuj
2-Metylo-3-butyn-2-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol
156820010 156822500 156820025
ACRO156820010EA 393 PLN
ACRO156820010 ACRO156822500 ACRO156820025
2-Metylo-3-butyn-2-ol 98%
2-Metylo-3-butyn-2-ol
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 104 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,8608 g/cm³
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004467
Numer CAS: 115-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-070-5
Jednostka: 1987
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06113
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % tetrahydrofuran
Color scale ≤100 APHA
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.035 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %