Drukuj
3-Chloro-3-metylo-1-butyn, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
301345-25G 301345-5G
SIAL301345-25GEA 1590 PLN
SIAL301345-25G SIAL301345-5G
3-Chloro-3-metylo-1-butyn, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-3-metylo-1-butyn
Formuła: C₅H₇Cl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00190221
Numer CAS: 1111-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-188-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II