3-Chloro-3-metylo-1-butyn 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
378010010
378010050
378010250
ACRO378010010EA
172
PLN
ACRO378010010
ACRO378010050
ACRO378010250
3-Chloro-3-metylo-1-butyn 96%
3-Chloro-3-metylo-1-butyn
Formuła:
C₅H₇Cl Temp. Zapłonu: 4 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00190221 Numer CAS: 1111-97-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-188-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to straw yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |