Drukuj
3-Heksyn, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
306894-25G 306894-5G
SIAL306894-25GEA 510 PLN
SIAL306894-25G SIAL306894-5G
3-Heksyn, Sigma-Aldrich®
3-Heksyn
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 81 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7231 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 0 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009381
Numer CAS: 928-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-173-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II