Drukuj
1-Heksyn, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244422-100ML 244422-25ML
SIAL244422-100MLEA 650 PLN
SIAL244422-100ML SIAL244422-25ML
1-Heksyn, Sigma-Aldrich®
1-Heksyn
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 71 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –132 °C
Gęstość: 0,7147 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009504
Numer CAS: 693-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-736-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II