Drukuj
1-Decyn, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244384-25G 244384-5G
SIAL244384-25GEA 450 PLN
SIAL244384-25G SIAL244384-5G
1-Decyn, Sigma-Aldrich®
1-Decyn
Formuła: C₁₀H₁₈
Temp. Wrzenia: 174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009576
Numer CAS: 764-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-132-8
Jednostka: 3295
ADR: 3,III