But-2-yno-1,4-diol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
A14539.0BEA
666
PLN
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
But-2-yno-1,4-diol ≥98%
But-2-yno-1,4-diol
Purity: 98+%
CAS No.: 110-65-6
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 194°/100mm
Beilstein Reference: 1071237
UN No.: 2716
MDL No.: MFCD00002915
Formuła:
C₄H₆O₂ Temp. Wrzenia: 194 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: 54…58 °C Gęstość: 1,1001 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 152 °C (305 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002915 Numer CAS: 110-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-788-6 Jednostka: 2716 ADR: 6.1,III |