5-Heksyn-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43370.03
43370.14
43370.06
43370.03EA
314
PLN
43370.03
43370.14
43370.06
5-Heksyn-1-ol ≥97%
5-Heksyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 928-90-5
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.880
Refractive Index: 1.4451
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Characteristic
Boiling Point: 73-75°/15mm
MDL No.: MFCD00002980
Formuła:
C₆H₁₀O MW: 98.14 g/mol Temp. Wrzenia: 73…75 °C (15 mmHg) Gęstość: 0.880 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002980 Numer CAS: 928-90-5 |