4-Pentyn-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10405.06
A10405.14
A10405.22
A10405.06EA
491
PLN
A10405.06
A10405.14
A10405.22
4-Pentyn-1-ol ≥98%
4-Pentyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 5390-04-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1736712
MDL No.: MFCD00002974
Formuła:
C₅H₈O Temp. Wrzenia: 153…155 °C Gęstość: 0,907 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002974 Numer CAS: 5390-04-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-383-6 |