4-Pentyn-2-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Pentyn-4-ol
L02752.06
L02752.14
L02752.06EA
372
PLN
L02752.06
L02752.14
4-Pentyn-2-ol ≥97%
4-Pentyn-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 2117-11-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1734245
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004555
Formuła:
C₅H₈O Temp. Wrzenia: 126…127 °C Gęstość: 0,892 Temp. Zapłonu: 37 °C (98 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004555 Numer CAS: 2117-11-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-321-1 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |