Drukuj
3-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
130850-100G 130850-25G 130850-5G
SIAL130850-100GEA 3200 PLN
SIAL130850-100G SIAL130850-25G SIAL130850-5G
3-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Butyne-1-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 128,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002955
Numer CAS: 927-74-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-161-9
Jednostka: 1987
ADR: 3,III