Drukuj
3-Butyne-1-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
157330050 157330250 157331000
ACRO157330050EA 236 PLN
ACRO157330050 ACRO157330250 ACRO157331000
3-Butyne-1-ol 97%
3-Butyne-1-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 128,8 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,926 g/cm³
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002955
Numer CAS: 927-74-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-161-9
Jednostka: 1986
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)