Drukuj
Alkohol propargilowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Prop-2-yn-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07050.0250 8.07050.1000
8.07050.0250EA 154 PLN
8.07050.0250 8.07050.1000
Alkohol propargilowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Alkohol propargilowy
Formuła: C₃H₄O
Temp. Wrzenia: 114 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002912
Numer CAS: 107-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-471-2
Jednostka: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Klasyfikacja Merck : 12,07993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 56.06 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 33.5 °C
Refractive Index 1.4318 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 86.2 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C