Alkohol propargilowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Prop-2-yn-1-ol
A10295.0F
A10295.AE
A10295.AP
A10295.0FEA
1630
PLN
A10295.0F
A10295.AE
A10295.AP
Alkohol propargilowy ≥99%
Alkohol propargilowy
Purity: 99%
CAS No.: 107-19-7
Molecular Formula: C3H4O
Formula Weight: 56.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -53°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 506003
Merck Reference: 14,7809
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00002912
Formuła:
C₃H₄O Temp. Wrzenia: 114…115 °C Temp. topnienia: –53 °C Gęstość: 0,949 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002912 Numer CAS: 107-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-471-2 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7809 |