Drukuj
Alkohol propargilowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Prop-2-yn-1-ol
131452500 131455000 131450010 131450025
ACRO131452500EA 181 PLN
ACRO131452500 ACRO131455000 ACRO131450010 ACRO131450025
Alkohol propargilowy 99%
Alkohol propargilowy
Formuła: C₃H₄O
Temp. Wrzenia: 114…115 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0,949 g/cm³
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002912
Numer CAS: 107-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-471-2
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %