3-Heptyn-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B20884.06
B20884.14
B20884.06EA
329
PLN
B20884.06
B20884.14
3-Heptyn-1-ol ≥98%
3-Heptyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 14916-79-1
Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2OH
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4555
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1737178
MDL No.: MFCD00039551
Formuła:
C₇H₁₂O Temp. Wrzenia: 80…82 °C (15 mmHg) Gęstość: 0,882 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039551 Numer CAS: 14916-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-985-6 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |