2-Pentyn-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12999.03
A12999.06
A12999.14
A12999.03EA
186
PLN
A12999.03
A12999.06
A12999.14
2-Pentyn-1-ol ≥98%
2-Pentyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 6261-22-9
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Recognizable
Boiling Point: 154°
Beilstein Reference: 1734007
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040915
Formuła:
C₅H₈O Temp. Wrzenia: 154 °C Gęstość: 0,910 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00040915 Numer CAS: 6261-22-9 Numer WE (dawny EINECS): 228-411-2 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |