2-Hexyn-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hex-2-yn-1-ol
A13339.06
A13339.09
A13339.06EA
509
PLN
A13339.06
A13339.09
2-Hexyn-1-ol ≥97%
2-Hexyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 764-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1736274
MDL No.: MFCD00039540
Formuła:
C₆H₁₀O MW: 98.14 g/mol Temp. Wrzenia: 167 °C Gęstość: 0.897 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039540 Numer CAS: 764-60-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-128-6 |